Documentos Principais
GF34289882
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
rod, 1000mm x 20mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
NI117931
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 342-898-82
C × diâmetro
1000 mm × 20.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF34289882-1EA4061825460529