GF32670772
Yttrium
foil, thickness 0.1 mm, 12 mm diameter, purity 99%
Sinônimo(s):
Y 000210
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 326-707-72
resistividade
57 μΩ-cm, 20°C
Diâmetro
12 mm
espessura
0.1 mm
diâmetro
12 mm
pb
3338 °C (lit.)
pf
1522 °C (lit.)
densidade
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
chave InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3