Documentos Principais
SAB5700887
Sigma-Aldrich
Anti-RCC1 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
0.51 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RCC1(1104)
Descrição geral
Guanine-nucleotide releasing factor that promotes the exchange of Ran-bound GDP by GTP, and thereby plays an important role in RAN-mediated functions in nuclear import and mitosis (PubMed:1944575, PubMed:17435751, PubMed:20668449, PubMed:22215983, PubMed:11336674). Contributes to the generation of high levels of chromosome-associated, GTP-bound RAN, which is important for mitotic spindle assembly and normal progress through mitosis (PubMed:12194828, PubMed:17435751, PubMed:22215983). Via its role in maintaining high levels of GTP-bound RAN in the nucleus, contributes to the release of cargo proteins from importins after nuclear import (PubMed:22215983). Involved in the regulation of onset of chromosome condensation in the S phase (PubMed:3678831). Binds both to the nucleosomes and double-stranded DNA (PubMed:17435751, PubMed:18762580).
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human RCC1
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)