GF30580545
Copper
rod, 200mm, diameter 12.7mm, as drawn, 99.99+%
Sinônimo(s):
Copper, CU007960
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 305-805-45
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
200 mm × 12.7 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF30580545-1EA | 4061825387239 |