Documentos Principais
GF29940048
Tungsten carbide/cobalt (co 10%)
rod, WC 90%/Co 10%, 5 mm diameter, length 100 mm
Sinônimo(s):
W 617905
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 299-400-48
Comprimento
100 mm
diâmetro
5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)