Documentos Principais
GF29632541
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 100 x 100mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinônimo(s):
CU040240
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descrição
light tight (lt)
Formulário
foil (as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 296-325-41
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)