Key Documents
GF27383777
Silicon nitride - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 2.5 mm
Sinônimo(s):
SI637500
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 273-837-77
Comprimento
150 mm
D.E.
10.0 mm
espessura da parede
2.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)