Documentos Principais
GF12948958
Silicon nitride - reaction bonded
tube, outside diameter 5.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinônimo(s):
SI637250
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 129-489-58
Comprimento
100 mm
D.E.
5.0 mm
espessura da parede
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)