GF26097217
Nickel-iron alloy, Ni52Fe48
1000mm tube, 4.5mm outside diameter, 0.07mm wall thickness, 4.36mm inside diameter
Sinônimo(s):
NI197450
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 260-972-17
C × espessura da parede
1000 mm × 0.07 mm
D.E. × D.I.
4.5 mm × 4.36 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF26097217-1EA | 4061825431888 |