GF10563814
Carbon - vitreous - 3000c
foam, thickness 10.0 mm, size 60 × 60 mm, bulk density 0.05 g/cm3
Sinônimo(s):
VC003829
About This Item
Código UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Goodfellow 105-638-14
tamanho
60 × 60 mm
espessura
10.0 mm
densidade volumétrica
0.05 g/cm3
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)