GF26031002
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 94.5%/Al 3%/V 2.5%, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm, temper annealed
Sinônimo(s):
TI040400
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 260-310-02
tamanho
150 × 150 mm
espessura
0.25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF26031002-5EA | 4061821135926 |
GF26031002-1EA | 4061821135902 |
GF26031002-2EA | 4061821135919 |