GF25997945
Gold
wire, 0.5 mm diameter, length 1 m, purity 99.99%
Sinônimo(s):
AU005155
Ensaio
99.99%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 259-979-45
resistividade
2.05 μΩ-cm, 0°C
Comprimento
1 m
diâmetro
0.5 mm
pb
2808 °C (lit.)
pf
1063 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)