GF25830121
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
rod, 500mm x 3.2mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
CU047906
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 258-301-21
C × diâmetro
500 mm × 3.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25830121-5EA | 4061831013351 |
GF25830121-1EA | 4061825431727 |
GF25830121-2EA | 4061829963231 |