GF25043420
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
2m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Sinônimo(s):
PT025825
descrição
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Ensaio
99.999%
forma
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 250-434-20
Comprimento
2 m
diâmetro do condutor
0.025 mm
espessura de isolamento
0.005 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)