Documentos Principais
GF24750525
Aluminum borosilicide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g
Sinônimo(s):
AL546010
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 247-505-25
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)