Key Documents
GF23930894
Carbon
tube, outside diameter 3.18 mm, length 100 mm, wall thickness 0.8 mm
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 007201, Charcoal activated
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
Número CAS:
Peso molecular:
12.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141908
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
forma
tubes
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 239-308-94
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Comprimento
100 mm
D.E.
3.18 mm
espessura da parede
0.8 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)