GF23596892
Magnesium
foil, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
Sinônimo(s):
MG000350
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Ensaio
99.9%
forma
foil
temperatura de autoignição
950 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 235-968-92
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
tamanho
25 × 25 mm
espessura
2.0 mm
pb
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)