Documentos Principais
GF23162442
Quartz - fused
tube, outside diameter 7.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinônimo(s):
SI617150
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 231-624-42
Comprimento
100 mm
D.E.
7.0 mm
espessura da parede
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)