Documentos Principais
GF21307935
Nickel/Iron
wire, Ni 90%/Fe 10%, 0.5 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Sinônimo(s):
NJ235140
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 213-079-35
Comprimento
0.2 m
diâmetro
0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)