Documentos Principais
GF20871288
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
1000mm rod, 3.2mm diameter
Sinônimo(s):
FE027905
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 208-712-88
C × diâmetro
1000 mm × 3.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)