GF20867586
Stainless steel - AISI 303 alloy, FeCr18Ni9MnSi
500mm rod, 12mm diameter
Sinônimo(s):
FA117910
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 208-675-86
C × diâmetro
500 mm × 12 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF20867586-1EA | 4061825431215 |
GF20867586-2EA | 4061829962746 |
GF20867586-5EA | 4061831012798 |