GF20156464
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.7 mm, size 100 × 100 mm, temper annealed
Sinônimo(s):
FE220330
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 201-564-64
tamanho
100 × 100 mm
espessura
0.7 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF20156464-10EA | 4061821124074 |
GF20156464-2EA | 4061821124104 |
GF20156464-1EA | 4061821124081 |
GF20156464-20EA | 4061821124098 |
GF20156464-5EA | 4061821124111 |