Documentos Principais
GF19845377
Cadmium selenide
lump, 15 mm max. lump size, weight 100 g
Sinônimo(s):
CD516100
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 198-453-77
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
15 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)