Documentos Principais
GF19590206
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g
Sinônimo(s):
AL716010
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 195-902-06
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)