Documentos Principais
GF19270650
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 10 mm diameter
Sinônimo(s):
CU130240
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 192-706-50
Diâmetro
10 mm
espessura
0.016 mm
diâmetro
10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF19270650-10EA4061821135476
GF19270650-20EA4061821135483
GF19270650-50EA4061821135490