GF17783860
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
foil, 0.05m coil, .5mm coil width, 0.05mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
W 040250
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 177-838-60
C × L × espessura
0.5 m × 0.5 mm × 0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF17783860-1EA | 4061825429403 |