GF17444426
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
500mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.18mm wall thickness, 1.14mm inside diameter
Sinônimo(s):
CU137300
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 174-444-26
C × espessura
500 mm × 0.18 mm
D.E. × D.I.
1.5 mm × 1.14 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF17444426-1EA | 4061825429199 |
GF17444426-2EA | 4061829962326 |