GF16195215
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
100mm rod, 3.5mm diameter
Sinônimo(s):
W 117915
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 161-952-15
C × diâmetro
100 mm × 3.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF16195215-2EA | 4061829962074 |
GF16195215-1EA | 4061825428505 |
GF16195215-5EA | 4061831012255 |