GF15828813
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.08 mm diameter, length 100 m, temper hard
Sinônimo(s):
AB245125
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 158-288-13
Comprimento
100 m
diâmetro
0.08 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)