Documentos Principais
GF14123685
Carbon
powder, max. particle size 75 micron, weight 20 g, high purity 99.997%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 006011, Charcoal activated
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
Número CAS:
Peso molecular:
12.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141908
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.997%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 141-236-85
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
75 μm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Carbon glassy, spherical powder, 2-12&#160;&#956;m, 99.95% trace metals basis
Sigma-Aldrich
484164
Carbon
Carbon nanopowder, &lt;100&#160;nm particle size (TEM)
Sigma-Aldrich
633100
Carbon
Fine carbon (activated) NIST&#174; SRM&#174; 2451, from cyanide ore leaching
NIST2451
Fine carbon (activated)
Graphite powder, &lt;20&#160;&#956;m, synthetic
Sigma-Aldrich
282863
Graphite