GF13964575
Iron
foil, 50x50mm, thickness 0.25mm, hard, 99.5%
Sinônimo(s):
Iron, FE000400
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.50%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 139-645-75
resistividade
9.71 μΩ-cm
tamanho × espessura
50 x 50 mm × 0.25 mm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13964575-5EA | 4061829556389 |
GF13964575-10EA | 4061829453398 |
GF13964575-1EA | 4061825356341 |
GF13964575-20EA | 4061829524777 |
GF13964575-2EA | 4061829484460 |