GF13787332
Carbon
foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, flexible graphite, 99.8%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 000330, Charcoal activated
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.80%
Formulário
foil
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 137-873-32
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho × espessura
50 × 50 mm × 1.0 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13787332-1EA | 4061825356181 |
GF13787332-5EA | 4061829556334 |
GF13787332-10EA | 4061829464172 |
GF13787332-2EA | 4061829495060 |