Documentos Principais
GF13726920
Boron
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 98.%
Sinônimo(s):
B 006012
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
B
Número CAS:
Peso molecular:
10.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141907
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 137-269-20
resistividade
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
densidade
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[B]
InChI
1S/B
chave InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)