Documentos Principais
GF11722249
Zirconium
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 47mm
Sinônimo(s):
ZR008645
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Zr
Número CAS:
Peso molecular:
91.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
41122203
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Goodfellow 117-222-49
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
p.e.
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF11722249-1EA4061821115683