GF11021094
Manganese
rod, 10mm, diameter 4.0mm, cast, 99.5%
Sinônimo(s):
Manganese, MN007910
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.5%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 110-210-94
resistividade
185 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
10 mm × 4.0 mm
pb
1962 °C (lit.)
pf
1244 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
chave InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)