Key Documents
GF97094650
Manganese
rod, 2.0 mm diameter, length 25 mm, purity 99.5%
Sinônimo(s):
MN007905
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mn
Número CAS:
Peso molecular:
54.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141724
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.5%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 970-946-50
resistividade
185 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
25 mm
diâmetro
2.0 mm
pb
1962 °C (lit.)
pf
1244 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
chave InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2