GF10546398
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
490mm rod, 3mm diameter, extruded
Sinônimo(s):
MG017910
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 105-463-98
C × diâmetro
490 mm × 3 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF10546398-5EA | 4061831001020 |
GF10546398-10EA | 4061829919221 |
GF10546398-1EA | 4061825422503 |
GF10546398-20EA | 4061829980566 |
GF10546398-2EA | 4061829949792 |