Documentos Principais
GF10534575
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), mesh, nominal aperture 50ám, size 250 × 250 mm, monofil diameter 39ám
Sinônimo(s):
AM328710
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
mesh
fabricante/nome comercial
Goodfellow 105-345-75
tamanho
250 × 250 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)