Documentos Principais
GF09936311
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 10 m, coil width 12 mm
Sinônimo(s):
FF210331
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 099-363-11
Comprimento
10 m
largura da espiral
12 mm
espessura
0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)