GF09729377
Tungsten-nickel-iron alloy, W70Ni20Fe10
500g lump, 3mm max. lump size
Sinônimo(s):
W 276100
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 097-293-77
peso
500 g
tamanho máximo do grumo
3 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF09729377-1EA | 4061825421933 |