Documentos Principais
GF09471786
Palladium
powder, max. particle size 150 micron, weight 2 g, purity 99.95%
Sinônimo(s):
PD006012
About This Item
Fórmula linear:
Pd
Número CAS:
Peso molecular:
106.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141733
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.95%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 094-717-86
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
peso
2 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
p.e.
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)