Documentos Principais
GF08832191
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.021 mm, L 0.5 m, block copolymer
Sinônimo(s):
AC321020
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 088-321-91
Comprimento
0.5 m
espessura
0.021 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
α-Cellulose powder
Sigma-Aldrich
C8002
α-Cellulose
Cellulose powder
Supelco
22183
Cellulose
Cellulose acid washed, powder
Supelco
22184
Cellulose