GF08087148
Tin
foil, 4mm disks, thickness 0.075mm, as rolled, 98.8%
Sinônimo(s):
Tin, SN000290
About This Item
Ensaio
98.8%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 080-871-48
resistividade
11 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
4 mm × 0.075 mm
pb
2270 °C (lit.)
pf
231.9 °C (lit.)
densidade
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
1 of 4
Este Item | GF06481256 | GF09711840 | GF10109922 |
---|---|---|---|
foil | foil | foil | foil |
98.8% | 98.8% | ≥98.8% | ≥98.8% |
231.9 °C (lit.) | 231.9 °C (lit.) | 231.9 °C (lit.) | 231.9 °C (lit.) |
7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) |
11 μΩ-cm, 20°C | 11 μΩ-cm, 20°C | 11 μΩ-cm, 20°C | 11 μΩ-cm, 20°C |
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)