Key Documents
GF05883442
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.19 mm, L 2 m, clear clear
Sinônimo(s):
ST311190
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 058-834-42
Comprimento
2 m
espessura
0.19 mm
cor
clear clear
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)