Documentos Principais
GF03252237
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm, clear clear
Sinônimo(s):
ST311050
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 032-522-37
tamanho
150 × 150 mm
espessura
0.05 mm
cor
clear clear
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Polystyrene (PS), film, thickness 0.125 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
GF83071931
Polystyrene
Polystyrene (PS), film, thickness 0.03 mm, L 5 m, coil width 300 mm
GF58057454
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, 500
Supelco
81401
Polystyrene