Documentos Principais
GF05507186
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 0.2 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Sinônimo(s):
W 606801
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Formulário
spheres
fabricante/nome comercial
Goodfellow 055-071-86
diâmetro
0.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)