GF05178708
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm
Sinônimo(s):
ET311350
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 051-787-08
tamanho
150 × 150 mm
espessura
0.25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF05178708-10EA | 4061825010700 |
GF05178708-5EA | 4061825010748 |
GF05178708-1EA | 4061825010717 |
GF05178708-20EA | 4061825010724 |
GF05178708-2EA | 4061825010731 |