GF04956723
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g
Sinônimo(s):
AL716010
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 049-567-23
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF04956723-1EA | 4061821143761 |