Documentos Principais
GF04189585
Stainless steel - AISI 316l
Non-Woven Fabric, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, weight.m-2 -50g, size 300 × 300 mm, thickness 0.060 mm
Sinônimo(s):
FF213720
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
fabric
fabricante/nome comercial
Goodfellow 041-895-85
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.060 mm
peso
50 gper meter squared
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)