GF03846359
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, condition biaxially oriented
Sinônimo(s):
ES361050
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 038-463-59
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.05 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF03846359-5EA | 4061825010441 |
GF03846359-10EA | 4061825010403 |
GF03846359-1EA | 4061825010410 |
GF03846359-20EA | 4061825010427 |
GF03846359-2EA | 4061825010434 |